Läs mer
Kalciumbromidhydrat, för analys
Produktkod. 10480911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10480911 500 g Plastflaska 500g
10572271 1 kg Plastflaska 1kg
10544664 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10480911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300845000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-99-8
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.89
MDL-nummer MFCD00149608
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdibromid
LEDER [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium bromide hydrate
Smältpunkt 730,0 °C
Namnnotering För analys
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CaBr2·xH2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1420 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 199.9
Procent renhet ≥83,0 % (Komplexometri) (CaBr2)
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.