Läs mer
Kalciumbromidhydrat, extra rent
Produktkod. 15109323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15109323 2.5 kg 2.5kg
15129323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15109323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450630025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-99-8
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.89
MDL-nummer MFCD00149608
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdibromid
LEDER [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium bromide hydrate
Smältpunkt 730,0 °C
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CaBr2·xH2O
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös till lätt dimmig
Formel vikt 199.9
Kvalitet Extra ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.