Läs mer
Kalciumbromid, ultratorr, 99,978 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373857 1 g 1g
11363857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035684.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-41-5 | Br2Ca | 199.886 g/mol
CaBr2 används främst som en tät vattenlösning för borrvätska. Det används också i neurosmedicinering, frysblandningar, livsmedelskonserveringsmedel, fotografering och brandskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-41-5
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.886
MDL-nummer MFCD00010902
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC-namn kalcium;dibromid
LEDER [Ca+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 806°C to 812°C
Kemiskt namn eller material Calcium bromide
Smältpunkt 730°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel CaBr2
Merck Index 14,1654
Löslighetsinformation It is soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vikt 199.9
Procent renhet 99.978%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.353 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.