Läs mer
Calcium Butyrate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Butyrate |
| CAS | 5743-36-2 |
| Molekylformel | C4H8Ca0.5O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butanoic Acid, Calcium Salt, Butyric Acid, Calcium Salt, Greencab 70 Coated |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H8O2.Ca/c2*1-2-3-4(5)6;/h2*2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | CCCC(=O)[O-].CCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
| IUPAC-namn | calcium;butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 214.0518 |