Läs mer
Calcium carbide, 72-82%
Produktkod. 10646124 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646124 250 g Glasflaska 250g
10762284 1 kg Glasflaska 1kg
10219103 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646124 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389792500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-20-7
Molekylformel C2Ca
Molekylvikt (g/mol) 64.1
MDL-nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Specifikationer
Kokpunkt 2300.0°C
Kemiskt namn eller material Calcium carbide
Smältpunkt 2160.0°C
Färg Grå
Fysisk form Lump
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 12 to 23% (CaO) (Complexometry)
Linjär formel CaC2
Merck Index 15, 1658
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vikt 64.1
Procent renhet 72 to 82%
Identifiering Positive
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium carbide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.