Läs mer
Kalciumkarbid, teknisk, Fisher Chemical
Produktkod. 10253850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10253850 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10253850 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 2300°C
Smältpunkt 2160°C
CAS 75-20-7
Färg Grå
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2Ca
MDL-nummer 10905
InChI-nyckel UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ca++].[C-]#[C-]
IUPAC-namn kalciumacetylen
Molekylvikt (g/mol) 64.10
Formel vikt 64.1g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kalciumkarbid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P231-Hanteras under inert gas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide