Läs mer
Kalciumkarbid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337877
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337877 1 kg 1kg
11327877 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014308.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Kalciumkarbid används som avsvavlingsmedel, dehydreringsmedel av stål, bränsle vid ståltillverkning, kraftfull desoxideringsmedel och som en källa för acetylengas. Det används som utgångsmaterial för framställning av kalciumcyanamid, eten, kloroprengummi, ättiksyra, dicyandiamid och cyanidacetat. Den används i hårdmetalllampor, leksakskanoner som big-bang-kanonen och bambukanonen. Det är förknippat med kalciumfosfid och används i flytande, självantändande marina signalsignaler. Vidare är det involverat i reduktionen av kopparsulfid till metallisk koppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-20-7
Molekylformel C2Ca
MDL-nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbide
Smältpunkt 2300°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Lump
Kvantitet 1 kg
Beilstein 3909011
Formel vikt 64.09
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Grayish black lump
Densitet 2.22 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium carbide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P334-Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.