Läs mer
Kalciumkarbonat, 98 %
Product Code. 11381749
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11381749 500 g 500g
11391749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11381749 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012365.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Tillverkning av färg, gummi, plast etc. Inom livsmedel, kosmetika och läkemedel. Som jordbalsam, neutraliserare av ytvatten och som industriell syraneutraliserare. Det används medicinskt som ett kalciumtillskott eller som antacida. Det används också för industriella ändamål. Kalciumkarbonat är det mest använda mineralet i pappers-, plast-, färg- och beläggningsindustrin. Hierarkiska ihåliga kalciumkarbonatpartiklar visar en användbar tillämpning som läkemedelsbärare mot cancer. Det spelar en viktig roll för att katalysera alkoholys av fetter och oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Tillverkning av färg, gummi, plast mm
  • Inom livsmedel, kosmetika och läkemedel
  • Som jordvårdare, neutraliserare av ytvatten och som industriell syraneutralisator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-namn kalciumkarbonat
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 14,1657
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten; Löslig i utspädda syror
Formel vikt 100.09
Procent renhet 98%
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.6583
Densitet 2.930 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.