Läs mer
Kalciumkarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tillverkning av färg, gummi, plast etc. Inom livsmedel, kosmetika och läkemedel. Som jordbalsam, neutraliserare av ytvatten och som industriell syraneutraliserare. Det används medicinskt som ett kalciumtillskott eller som antacida. Det används också för industriella ändamål. Kalciumkarbonat är det mest använda mineralet i pappers-, plast-, färg- och beläggningsindustrin. Hierarkiska ihåliga kalciumkarbonatpartiklar visar en användbar tillämpning som läkemedelsbärare mot cancer. Det spelar en viktig roll för att katalysera alkoholys av fetter och oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Tillverkning av färg, gummi, plast mm
- Inom livsmedel, kosmetika och läkemedel
- Som jordvårdare, neutraliserare av ytvatten och som industriell syraneutralisator
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium carbonate |
| Smältpunkt | 800°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2 kg |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Merck Index | 14,1657 |
| Löslighetsinformation | Practically insoluble in water; Soluble in diluted acids |
| Formel vikt | 100.09 |
| Procent renhet | 98% |
| Brytningsindex | 1.6583 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.