Läs mer
Kalciumkarbonat, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11301209
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301209 2 kg 2kg
11311209 100 g 100g
11391199 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011403.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Kalciumkarbonat används för rening av järn, raffinering av socker från sockerbetor och rökgasavsvavling i fossilbränslekraftverk. Det används i tavlan krita, tryck- och skrivpapper, färger, plaster, PVC-kablar, polypropenblandningar, härdplaster, lim, tätningsmedel och dekorationsfyllmedel. Det är ett slipmedel och en ingrediens i många glasyrer. Det används också inom läkemedelsindustrin som ett inert fyllmedel för tabletter och andra läkemedel. Det används som bas i många organiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-namn kalcium;karbonat
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbasis)
Löslighetsinformation Mycket låg löslighet i vatten.
Formel vikt 100.09
Brytningsindex 1.6583
Utseende Vitt pulver
Densitet 2.93
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.