Läs mer
Calcium carbonate, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4407314
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11311209
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011403.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Kalciumkarbonat används för rening av järn, raffinering av socker från sockerbetor och rökgasavsvavling i fossilbränslekraftverk. Det används i tavlan krita, tryck- och skrivpapper, färger, plaster, PVC-kablar, polypropenblandningar, härdplaster, lim, tätningsmedel och dekorationsfyllmedel. Det är ett slipmedel och en ingrediens i många glasyrer. Det används också inom läkemedelsindustrin som ett inert fyllmedel för tabletter och andra läkemedel. Det används som bas i många organiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-namn kalcium;karbonat
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,1657
Löslighetsinformation Very low solubility in water.
Formel vikt 100.09
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6583
Densitet 2.930
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.