Läs mer
Kalciumkarbonat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11347608
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347608 500 g 500g
11357608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033295.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Kalciumkarbonat används medicinskt som ett kalciumtillskott eller som antacida. Det används också för industriella ändamål. Kalciumkarbonat är det mest använda mineralet inom pappers-, plast-, färg- och beläggningsindustrin. Hierarkiska ihåliga kalciumkarbonatpartiklar visar en användbar applikation som läkemedelsbärare mot cancer. Det spelar en viktig roll för att katalysera alkoholys av fetter och oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800 °C (dekomposition)
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Löslighetsinformation Löslig i syror. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn kalciumkarbonat
Formel vikt 100.09
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.6583
Utseende Vitt pulver
Densitet 2,93 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.