Läs mer
Calcium carbonate, ACS, low in alkalies, 99.0% min
Produktkod. p-4824650
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11383418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036337.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Det används medicinskt som ett kalciumtillskott eller som antacida. Det används också för industriella ändamål. Kalciumkarbonat är det mest använda mineralet inom pappers-, plast-, färg- och beläggningsindustrin. Hierarkiska ihåliga kalciumkarbonatpartiklar visar en användbar tillämpning som läkemedelsbärare mot cancer. Det spelar en viktig roll för att katalysera alkoholys av fetter och oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-namn kalciumkarbonat
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Soluble in acids,insoluble in water.
Formel vikt 100.09
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.6583
Densitet 2.93
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.