Läs mer
Kalciumkarbonat, ACS-reagens, kelometrisk standard, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15525096 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525096 500 g 500g
15515096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525096 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403805000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 825.0°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15,1659
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-namn kalcium;karbonat
Formel vikt 100.09
Procent renhet 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.