Läs mer
Calcium carbonate(CaCO3), Honeywell™
Produktkod. 15697760 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15697760 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15697760 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C6763500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate(CaCO3)
CAS 471-34-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel CCaO3
Linjär formel CaCO3
MDL-nummer MFCD00010906
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn calcium;carbonate
Molekylvikt (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formel vikt 100.09g/mol
Densitet 2.93g/mL at 25°C