Läs mer
Kalciumkarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP E170, utfällt, 98,5–100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15671080
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671080 1 kg 1kg
15681080 2.5 kg 2.5kg
15601090 6 x 1 kg Paket med 6
15691080 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15671080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 120101KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 SEK
    487.10 SEK / 1kg
    Save 47.90 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, utfälld, 98,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Carbonate(Caco3)
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CaCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC-namn kalcium;karbonat
Formel vikt 100,09 g/mol
Procent renhet 98,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
Kvalitet puriss.
Densitet 2,93 g/ml vid 25 °C
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Calcium carbonate