Läs mer
Kalciumkarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, utfälld, 98,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15681080 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
Produktkod. 15681080
Brand: Honeywell-Fluka 120102.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, utfälld, 98,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Carbonate(Caco3)
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel CaCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC-namn kalcium;karbonat
Formel vikt 100.09g/mol
Procent renhet 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Kvalitet puriss.
Densitet 2.93g/mL at 25°C