Läs mer
Kalciumkarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, utfälld, 98,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium carbonate |
| Namnnotering | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 25 kg |
| Linjär formel | CaCO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 8008338 |
| IUPAC-namn | kalcium;karbonat |
| Formel vikt | 100.09 |
| Procent renhet | ≥98.5% |
| Visa mer |