Läs mer
Calcium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10448400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 10448400
Brand: Fisher Chemical C/1120/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium carbonate
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 825°C
Färg White
pH 8 to 9
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 100.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar