Läs mer
Kalciumkarbonat, Puratronic™, 99,997 % (metallbas)
Product Code. 11354728
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11354728 25 g 25g
11324728 5 g 5g
11344728 100 g 100g
11334728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11354728 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043073.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Kalciumkarbonat används inom medicin och jordbruk. Det används också vid rökgasavsvavling i kraftverk med fossila bränslen, produktion av tandkräm, keramik/glasapplikationer, rening av järn från järnmalm och för att rengöra anfärgning på silver. Det används vid raffinering av socker, som fyllmedel i värmehärdande hartser, som slipmedel, som utdrygningsmedel i färger och som ett bildande överbryggande filterkakeförseglingsmedel inom oljeindustrin. Det används i simbassänger för att kontrollera pH, för att förbättra styvheten hos polypropenföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,997 % (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i syror och olöslig i vatten.
IUPAC-namn kalciumkarbonat
Formel vikt 100.09
Brytningsindex 1.6583
Utseende Vitt pulver
Densitet 2.93
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.