Läs mer
Kalciumkarbonat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407495
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407495 100 g 100g
15487485 5 g 5g
15497485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047235.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Appliceras som neutraliseringsmedel, fyllmedel och utdrygningsmedel i gummi, plast, färg, opacifieringsmedel i papper, kitt, antacida, portlandcement, svaveldioxid, avlägsnande från stackgaser, allergiskt flussmedel, analytisk kemi, koldioxidgenerering och bestämning av halogener i organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium carbonate
Smältpunkt 800°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1657
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water.
IUPAC-namn kalcium;karbonat
Formel vikt 100.09
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 2.930 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.