Läs mer
Kalciumklorid, 1 M aq. soln.
Produktkod. 15445389
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445389 50 mL 50ml
15455389 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Code produit 15445389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63122.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 SEK
    609.65 SEK / 50ml
    Save 135.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Kalciumklorid används som avisning och dammkontroll av vägar, borrslam, dammskydd, frysskydd och upptining av kol, koks, sten, sand och malm, betongkonditionering, pappers- och massaindustri, tork- och torkmedel samt däckviktning. Kalcium spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion, underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet. Kalciumklorid är en löslig förening som kan fungera som en källa till kalciumjoner i en lösning. Kan vara användbart för att ersätta joner från lösning, till exempel kan fosfat ersättas från lösning med kalcium. Kalciumkloridlösning har många tillämpningar i cell- och molekylärbiologiska experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumklorid används som avisning och dammkontroll av vägar, borrslam, dammskydd, frysskydd och upptining av kol, koks, sten, sand och malm, betongkonditionering, pappers- och massaindustri, tork- och torkmedel samt däckviktning. Kalcium spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion, underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet. Kalciumklorid är en löslig förening som kan fungera som en källa till kalciumjoner i en lösning. Kan vara användbart för att ersätta joner från lösning, till exempel kan fosfat ersättas från lösning med kalcium. Kalciumkloridlösning har många tillämpningar i cell- och molekylärbiologiska experiment.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka syror, boran/boroxider, zink, kalciumoxid, metylvinyleter. Kalciumklorid angrips av bromtrifluorid. Vattenfri kalciumklorid är mycket hygroskopisk och används ofta som torkmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-namn kalciumdiklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (74,5 g/100 ml) vid 20 °C, alkohol, vatten (159 g/100 ml) vid 100 °C, ättiksyra och aceton.
Formel vikt 110.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride, 1M aq. soln
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.