Läs mer
Kalciumklorid, 1 M aq. soln.
Produktkod. 15455389
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455389 100 mL 100ml
15445389 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63122.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    855.65 SEK / 100ml
    Save 204.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Kalciumklorid används som avisning och dammkontroll av vägar, borrslam, dammskydd, frysskydd och upptining av kol, koks, sten, sand och malm, betongkonditionering, pappers- och massaindustri, tork- och torkmedel samt däckviktning. Kalcium spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion, underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet. Kalciumklorid är en löslig förening som kan fungera som en källa till kalciumjoner i en lösning. Kan vara användbart för att ersätta joner från lösning, till exempel kan fosfat ersättas från lösning med kalcium. Kalciumkloridlösning har många tillämpningar i cell- och molekylärbiologiska experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumklorid används som avisning och dammkontroll av vägar, borrslam, dammskydd, frysskydd och upptining av kol, koks, sten, sand och malm, betongkonditionering, pappers- och massaindustri, tork- och torkmedel samt däckviktning. Kalcium spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion, underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet. Kalciumklorid är en löslig förening som kan fungera som en källa till kalciumjoner i en lösning. Kan vara användbart för att ersätta joner från lösning, till exempel kan fosfat ersättas från lösning med kalcium. Kalciumkloridlösning har många tillämpningar i cell- och molekylärbiologiska experiment.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka syror, boran/boroxider, zink, kalciumoxid, metylvinyleter. Kalciumklorid angrips av bromtrifluorid. Vattenfri kalciumklorid är mycket hygroskopisk och används ofta som torkmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-namn kalciumdiklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten (74,5 g/100 ml) vid 20 °C, alkohol, vatten (159 g/100 ml) vid 100 °C, ättiksyra och aceton.
Formel vikt 110.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Odör Luktfritt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride, 1M aq. soln.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.