Läs mer
Calcium chloride-2-hydrate,<0.0001% AL, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium chloride-2-hydrate |
| Namnnotering | <0.0001% AL |
| CAS | 10035-04-8 |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 25 kg |
| Förpackning | Paper / Poly Bag |