Läs mer
Kalciumklorid, 96 %, för analys, granuler
Produktkod. 10704492 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704492 100 g Plastflaska 100g
10525290 500 g Plastflaska 500g
10794672 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10704492 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.51 SEK
    765.65 SEK / 100g
    Save 87.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-namn kalciumdiklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt >1600,0 °C
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Smältpunkt 782,0 °C
Namnnotering Granuler
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 95 % min. (Komplexometri)
Linjär formel CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Merck Index 15, 1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 740 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Formel vikt 110.99
Procent renhet 96%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.