Läs mer
Kalciumklorid, vattenfritt pulver, ≥97 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1 900 °C |
| Kemiskt namn eller material | Calcium chloride |
| Smältpunkt | 772 °C (litteratur) |
| Namnnotering | Vattenfattig, pulver, ≥97% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | CaCl2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | kalcium;diklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride