Läs mer
Kalciumklorid, vattenfri, pulver,≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7121611 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 15627760
Brand: Honeywell-Fluka C4901100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenfritt, pulver,≥ 97 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 1,900°C
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Smältpunkt 772°C (literature)
Namnnotering Anhydrous, powder, ≥97%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel CaCl2
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn kalcium;diklorid
Formel vikt 110.98
Procent renhet >97%
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 0.01 mmHg (20°C)
Densitet 2.150 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride