Läs mer
500GR Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, =99.0%
Brand:  Honeywell Research Chemicals C3881-500G
500GR Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, =99.0%
Produktkod. 15687750
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride-2-hydrate