Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10432981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10432981 25 g Plastflaska 25g
10158280 500 g Plastflaska 500g
11994171 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10432981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    238.65 SEK / 25g
    Save 31.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 147.02
MDL-nummer MFCD00149613
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride dihydrate
Smältpunkt 175,0 °C
Färg Vitt
pH 4,5 till 8,5 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 0.83, 0.8300g/mL
Analysprocentintervall 99,0 till 105 % (Komplexometri)
Linjär formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (0 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Formel vikt 147.02
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.