Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 11964171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11964171 10 kg Plast trumma 10kg
10154930 1 kg Plastflaska 1kg
10403265 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11964171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207780100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 147.02
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride dihydrate
Smältpunkt 175,0 °C
Färg Vitt
pH 4,5 till 6,5 (5 % soln vid 20 °C)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 10 kg
Förpackning Plast trumma
Densitet 0.83, 0.8300g/mL
Analysprocentintervall 99% min. (Komplexometri)
Linjär formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (0 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Formel vikt 147.02
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.