Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, 99 % min
Produktkod. 11391669
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391669 2 kg 2kg
11301679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012312.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1658.65 SEK / 2kg
    Save 381.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Kalciumkloriddihydrat används ofta som ingrediens i keramiska slipartiklar, kosmetika och livsmedel. Det fungerar som en pH-buffert i poolvatten. Det ger hämning av svällande leror i vattenfasen av inverterade emulsionsborrvätskor. Det används i oljeindustrin för att öka densiteten av saltlösningar som inte är fasta. Det används som flussmedel i Davy-processen för tillverkning av natrium genom elektrolys av smält natriumklorid. Den finner en viktig tillämpning som tillsats i plaster, brandsläckare, masugnar och i avloppsrening som ett dräneringshjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2·2H2O
MDL-nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Calcium chloride dihydrate
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2 kg
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99% min.
Densitet 0.835 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ättiksyra och alkohol.
Formel vikt 147,02 (110,99 Vattenfattig)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faresætning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.