Läs mer
Kalciumklorid, Dihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450952 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11450952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219508894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 SEK
    2360.23 SEK / 5kg
    Save 119.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kalciumklorid, dihydratcellkulturreagens,∽ 99%, vitt pulver
  • Kalciumklorid är ett vanligt använt reagens inom biokemi.
  • Det spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion och underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet.
  • Kalciumklorid används vid framställning och transformation av kompetent E. coli och vid transfektion av eukaryota celler med antingen plasmid-DNA eller högmolekylärt genomiskt DNA. har använts vid stabilisering och tvådimensionell kristallisation av NADH-ubiquinonoxidoreduktas (komplex I) från Escherichia coli.
  • Det används också som torkmedel, koaguleringsmedel vid gummitillverkning och som accelerator inom betongindustrin.
  • Kalciumklorid är ett salt av kalcium och klorid.
  • Den beter sig som en typisk jonhalid och är fast vid rumstemperatur
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Smältpunkt 176 °C (Dekomposition) (litteratur)
CAS 10035-04-8
pH 4 till 9,5 (5 % aq soln)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Anteckningar om renhetsgrad ∽99%
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel CaCl2·2H2O
MDL-nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Löslighetsinformation Löslig i vatten – 294 mg/ml (klar, färglös lösning) med värmefrigörelse, etanol, ättiksyra, aceton.
Molekylvikt (g/mol) 147
Formel vikt 147
Kvalitet Cellkulturreagens