Läs mer
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%
Produktkod. p-4407318
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11367608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033296.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Kalciumkloriddihydrat används ofta som ingrediens i keramiska slipartiklar, kosmetika och livsmedel. Det fungerar som en pH-buffert i poolvatten. Det ger hämning av svällande leror i vattenfasen av inverterade emulsionsborrvätskor. Det används i oljeindustrin för att öka densiteten av saltlösningar som inte är fasta. Det används som flussmedel i Davy-processen för tillverkning av natrium genom elektrolys av smält natriumklorid. Den finner en viktig tillämpning som tillsats i plaster, brandsläckare, masugnar och i avloppsrening som ett dräneringshjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2·2H2O
MDL-nummer MFCD00149613
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride dihydrate
Namnnotering For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0-105.0%
Löslighetsinformation Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Formel vikt 147.02 (110.99 Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 0.835 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium chloride dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.