Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Molekylformel: CaCl 2•2H2O
- Molmassa: 147,02 g/mol
- CAS: 10035-04-8
- EIN ECS nr: 233-140-8
- Oxiderande ämnen (som NO3): 0,003 % max
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | ∼176°C |
| CAS | 10035-04-8 |
| pH | 4.5–8.5 (5%, water) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | CaCl2 • 2H2O |
| Formel vikt | 147.02g/mol |
| Procent renhet | 99 to 105% (complexometric) |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Identifiering | Passes Test |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kalciumklorid-2-hydrat, pulver, pro analysi, ACS
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.