Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10050070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050070 250 g Pulverburk av plast 250g
10171800 500 g Pulverburk av plast 500g
10504444 5 kg Plastfat 5kg
10325220 1 kg Pulverburk av plast 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10050070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1500/50
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 147.01
MDL-nummer 149613
InChI-nyckel LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Smältpunkt 175°C
Färg Beige till Vit
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 147.02g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.