Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10171800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10171800 500 g Pulverburk av plast 500g
10050070 250 g Pulverburk av plast 250g
10504444 5 kg Plastfat 5kg
10325220 1 kg Pulverburk av plast 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10171800 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/1500/53
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 147.01
MDL-nummer 149613
InChI-nyckel LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifications
Smältpunkt 175 °C
Färg Beige till Vit
pH 4,5 till 6,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 147,02 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.