Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10504444 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5kg
Produktkod. 10504444
Brand: Fisher Chemical C/1500/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 147.01
MDL-nummer 149613
InChI-nyckel LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Smältpunkt 175°C
Färg Beige till Vit
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 147.02g/mol
Förpackning Plastfat