Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5kg
Produktkod. 10050070
Brand: Fisher Chemical C/1500/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 147.01
MDL-nummer 149613
InChI-nyckel LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Smältpunkt 175°C
Färg Beige till Vit
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 147.02g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.