Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
1 kg, pulverburk av plast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 175°C |
| CAS | 10035-04-8 |
| Färg | Beige till Vit |
| pH | 4.5 to 6.5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | CaCl2·2H2O |
| MDL-nummer | 149613 |
| Formel vikt | 147.02g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium chloride dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride