Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, extra ren, flagor för torkning, 77-80 % CaCl2
Produktkod. 10063853 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063853 10 kg Plast trumma 10kg
10657662 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10063853 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123350100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 147.02
MDL-nummer MFCD00149613
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride dihydrate
Smältpunkt 175,0 °C
Namnnotering För att torka väskor
Färg Grå-vit till vit
Fysisk form Flingor
Kvantitet 10 kg
Förpackning Plast trumma
Densitet 0.83, 0.8300g/mL
Linjär formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15, 1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (0 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Formel vikt 147.02
Procent renhet 77 till 80 % (CaCl2)
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.