Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465195 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465195 500 g 500g
11475195 1 kg 1kg
11455655 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465195 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02199524.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 500g
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Användbar för att förbereda kompetenta bakterier. Kalciumkloriddihydrat, MP Biomedicals är ett biokemiskt reagens av USP-kvalitet. Det används vid framställning av kalciumalginatpärlor och för att komponera mediet för termofila klostridier (MTC). Den kan användas till
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2. 2H2O
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten med värmefrigörelse, etanol, ättiksyra, aceton.
Molekylvikt (g/mol) 147.01
Formel vikt 147.01
Procent renhet 99,0 till 107,0 %
Kvalitet USP