Läs mer
Kalciumklorid, Dihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466511 100 g 100g
11476511 500 g 500g
11430952 500 g 500g
11465092 500 g 500g
11475092 1 kg 1kg
11485092 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11466511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219481580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    257.05 SEK / 100g
    Save 12.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalciumklorid, dihydratcellkulturreagens,∽ 99%, vitt pulver
  • Kalciumklorid är ett vanligt använt reagens inom biokemi.
  • Det spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion och underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet.
  • Kalciumklorid används vid framställning och transformation av kompetent E. coli och vid transfektion av eukaryota celler med antingen plasmid-DNA eller högmolekylärt genomiskt DNA. har använts vid stabilisering och tvådimensionell kristallisation av NADH-ubiquinonoxidoreduktas (komplex I) från Escherichia coli.
  • Det används också som torkmedel, koaguleringsmedel vid gummitillverkning och som accelerator inom betongindustrin.
  • Kalciumklorid är ett salt av kalcium och klorid.
  • Den beter sig som en typisk jonhalid och är fast vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
MDL-nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Smältpunkt 176°C (Decomposition)(Literature)
pH 4 to 9.5 (5% aq soln)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om renhetsgrad ∽99%
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel CaCl2·2H2O
Löslighetsinformation Soluble in water - 294mg/mL (clear, colorless solution) with heat liberation, ethanol, acetic acid, acetone.
Molekylvikt (g/mol) 147
Formel vikt 147
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium Chloride Dihydrate, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .