Läs mer
Kalciumklorid, Dihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485092 5 kg 5kg
11466511 100 g 100g
11476511 500 g 500g
11430952 500 g 500g
11465092 500 g 500g
11475092 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11485092 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219463505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7765.00 SEK
    7396.18 SEK / 5kg
    Save 368.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kalciumklorid, dihydratcellkulturreagens,∽ 99%, vitt pulver
  • Kalciumklorid är ett vanligt använt reagens inom biokemi.
  • Det spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion och underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet.
  • Kalciumklorid används vid framställning och transformation av kompetent E. coli och vid transfektion av eukaryota celler med antingen plasmid-DNA eller högmolekylärt genomiskt DNA. har använts vid stabilisering och tvådimensionell kristallisation av NADH-ubiquinonoxidoreduktas (komplex I) från Escherichia coli.
  • Det används också som torkmedel, koaguleringsmedel vid gummitillverkning och som accelerator inom betongindustrin.
  • Kalciumklorid är ett salt av kalcium och klorid.
  • Den beter sig som en typisk jonhalid och är fast vid rumstemperatur
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
MDL-nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Spécification
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Smältpunkt 176 °C (Dekomposition) (litteratur)
pH 4 till 9,5 (5 % aq soln)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Anteckningar om renhetsgrad ∽99%
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel CaCl2·2H2O
Löslighetsinformation Löslig i vatten – 294 mg/ml (klar, färglös lösning) med värmefrigörelse, etanol, ättiksyra, aceton.
Molekylvikt (g/mol) 147
Formel vikt 147
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.