Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 147.01g/mol |
| Procent renhet | 99 to 103% |
| Kvalitet | puriss. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium chloride dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride dihydrate