Läs mer
Kalciumkloriddihydrat, puriss., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15651090 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
15kg
1kg
2.5kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15651090 6 x 2.5 kg Paket med 6
15621090 1 kg 1kg
15631090 2.5 kg 2.5kg
15641090 6 x 1 kg Paket med 6
15611090 15 kg 15kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15651090 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 120226X2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från FCC, Ph. Eur., USP , E509, 99-103 %,≤ 0,0001% Al
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Molekylformel CaCl2 · 2H2O
MDL-nummer MFCD00149613
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Kvantitet 6 x 2.5 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 147.01
Procent renhet 99 to 103%
Kvalitet puriss.