Läs mer
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| MDL-nummer | MFCD00149613 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 147.01g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium chloride dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.