Läs mer
Melford Kalciumklorid, Dihydrat, USP Kvalitet
Produktkod. 30018147
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018147 1 kg
1 options
Produktkod. 30018147 Leverantör Melford Leverantörsnummer C362001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 10035-04-8
  • Molekylformel: CaCl 2 2H 2 O
  • Molekylvikt: 147,02
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride, Dihydrate, USP Grade
CAS 10035-04-8
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CaCl2 - 2H2O
Kvalitet USP