Läs mer
Kalciumkloriddihydrat (vita kristaller till pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10786634
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786634 500 g Poly flaska 500g
10306313 100 g Poly flaska 100g
10316313 250 g Poly flaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786634 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP510500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10035-04-8 | Molekylformel: Ca Cl2 · 2 H2O
Kalciumkloriddihydrat (Vita kristaller till pulver)
Kalciumklorid är lämpligt för användning vid framställning av buffert-lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8 , 10043-52-4
Molekylformel Ca Cl2 · 2 H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Smältpunkt 175 °C
Färg Beige-Vit
pH 4,5 till 6,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
Analysprocentintervall 99,0 till 105,0 %
Densitet 0.830g/cm³
Merck Index 15, 1661
Formel vikt 147.02
Procent renhet 99,0 till 105,0 %
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride