Läs mer
Kalciumkloriddihydrat (vita kristaller till pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-24969
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 10306313
Brand: Fisher BioReagents BP510100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalciumkloriddihydrat (vita kristaller till pulver)
Kalciumklorid är lämplig för användning vid framställning av buffertlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Molekylformel Ca Cl2 · 2 H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Dihydrate
Smältpunkt 175°C
Färg Beige-Vit
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Formel vikt 147.02
Procent renhet 99.0 to 105.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly flaska
Densitet 0.830g/cm³
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride