Läs mer
Kalciumklorid, torkat, pulver, 97 %
Produktkod. 11357966
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357966 250 g -
11367966 1000 g 1kg
11347966 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13191.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Kalciumklorid används som tork- och dehydratiseringsmedel för organiska vätskor och gaser och för fasta ämnen i exsickatorer. Vanliga applikationer inkluderar saltlösning för kylanläggningar och is- och dammkontroll på vägar. Användning av kalciumklorid och urea har rapporterats signifikant öka den genomsnittliga fruktvikten och askorbinsyrahalten i granatäpple. Jordgubbsfruktens lagringsförmåga kan också förbättras genom ätbar beläggning av kalciumklorid. Det används i torkrör i forskningslaboratorier, salt/kemikaliebaserade avfuktare, brandsläckare, plast, keramiska slipartiklar, som flussmedel i Davy-processen för tillverkning av natrium och för att öka vattnets hårdhet i pooler. Det ger hämning av svällande leror i vattenfasen av inverterade emulsionsborrvätskor. CaCl 2 -Pybox (pyridin flankerad av två oxazolingrupper) har rapporterats vara en effektiv kiral katalysator för asymmetriska 1,4-additionsreaktioner av 1,3-dikarbonylföreningar med nitroalkener, vilket ger gamma-nitrokarbonylföreningar med höga enantioselektiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumklorid används som tork- och dehydratiseringsmedel för organiska vätskor och gaser och för fasta ämnen i exsickatorer. Vanliga applikationer inkluderar saltlösning för kylanläggningar och is- och dammkontroll på vägar. Användning av kalciumklorid och urea har rapporterats signifikant öka den genomsnittliga fruktvikten och askorbinsyrahalten i granatäpple. Jordgubbsfruktens lagringsförmåga kan också förbättras genom ätbar beläggning av kalciumklorid. Det används i torkrör i forskningslaboratorier, salt/kemikaliebaserade avfuktare, brandsläckare, plast, keramiska slipartiklar, som flussmedel i Davy-processen för tillverkning av natrium och för att öka vattnets hårdhet i pooler. Det ger hämning av svällande leror i vattenfasen av inverterade emulsionsborrvätskor. CaCl 2 -Pybox (pyridin flankerad av två oxazolingrupper) har rapporterats vara en effektiv kiral katalysator för asymmetriska 1,4-additionsreaktioner av 1,3-dikarbonylföreningar med nitroalkener, vilket ger gamma-nitrokarbonylföreningar med höga enantioselektiviteter.
Anmärkningar
2.15Hygroskopisk och fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, boran, boroxider, zink, kalciumoxid, bromtrifluorid och metylvinyleter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-namn kalcium;diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt >1600 °C
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Smältpunkt 782 °C
Namnnotering torkat
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,1659
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, etanol, metanol och ättiksyra. Olöslig i flytande ammoniak, dimetylsulfoxid och etylacetat.
Formel vikt 110.99
Procent renhet 97%
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.